Principaux documents
AOB640093312
AOBChem
3-Fluoro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BFNO4/c13-10-6-8(5-9(7-10)12(16)17)11(15)14-1-3-18-4-2-14/h5-7,16-17H,1-4H2
Clé InChI
JTGJWGMJQRLWIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-morpholine-4-carbonyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17333.pdf