Principaux documents
AOB640093182
AOBChem
5-Bromo-3-methyl-2-morpholinocarbonylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(5-bromo-3-methyl-2-pyridinyl)carbonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c1-8-6-9(12)7-13-10(8)11(15)14-2-4-16-5-3-14/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
VFUCTWOHRXARDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-methyl-2-morpholinocarbonylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16936.pdf