Documents
AOB640093149
AOBChem
3-Bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.08
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-3-7-6(9)4-5-8(10-7)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
GWLSRJOABGHOOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16848.pdf