Principaux documents
AOB640093091
AOBChem
2,3-Difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(2)14-9-4-3-8(11)10(12)7(9)5-13/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
UYQUIVNHTRFGKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16651.pdf