Principaux documents
AOB640092835
AOBChem
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,6-difluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H8BrF2NO2/c1-13(15-2)9(14)8-6(11)3-5(10)4-7(8)12/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KNQXXMDKCXEKOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-6-difluoro-n-methoxy-n-methylbenzamide.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15665.pdf