Principaux documents
AOB640091910
AOBChem
2,4-Dichloro-5-nitrophenylboronic acid
5 G
210,66 €
Réf. du fournisseur: 11835-5G
210,66 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
210,66 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.82
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 11835-5G
210,66 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-dichloro-5-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2NO4/c8-4-2-5(9)6(10(13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2,11-12H
Clé InChI
QZUUWAWNYJMANP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-5-nitrophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11835.pdf