Principaux documents
AMBH9A1D42F8
Ambeed, Inc.
2-Fluoroethyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7FO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
DLFIXPTUMHDGCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/461-31-4.html
Synonym
2-Fluoroethyl methanesulfonate
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :