Principaux documents
AMBH9A1D40FC
Ambeed, Inc.
5-Formyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.13
Iupac Name
5-formyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H4F3NO/c10-9(11,12)8-2-1-6(5-14)3-7(8)4-13/h1-3,5H
Clé InChI
HFGQLXCDZIYFJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289208-38-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1289208-38-3.html