Principaux documents
AMBH99DEDD6E
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H19BFNO2/c1-8-10(6-9(15)7-11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,16H2,1-5H3
Clé InChI
BHHFDPDYGAZFIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1418128-33-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1418128-33-2.html