Principaux documents
AMBH99C041F3
Ambeed, Inc.
methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
Inchi Code
1S/C16H24O3/c1-12-7-8-13(2)14(11-12)19-10-6-9-16(3,4)15(17)18-5/h7-8,11H,6,9-10H2,1-5H3
Clé InChI
YKCQSETYDHFYFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149105-25-9.html