Principaux documents
AMBH99C03F63
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-N,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-N,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12FN.ClH/c1-5(2,6)4-7-3;/h7H,4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
RMMHWDXUZFAMMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956318-97-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956318-97-0.html