Principaux documents
AMBH99C03A90
Ambeed, Inc.
7-Bromo-6-methylindoline-2,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-6-methylindoline-2,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-7(6(4)10)11-9(13)8(5)12/h2-3H,1H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
DHJTTXFAQSTPSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882679-16-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :