Principaux documents
AMBH99C03834
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
AOXWZFUBFROIHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/498-83-9.html
Synonym
4-Bromobenzene-1-sulfonyl fluoride
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/498-83-9.html