Principaux documents
AMBH99C03760
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyano-3-methylbutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-cyano-3-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-4-11-8(10)7(5-9)6(2)3/h6-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
UYXJMUDYWSXOTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3213-49-8.html