Principaux documents
AMBH99C02FBA
Ambeed, Inc.
Bis(2-dimethylaminoethyl) Disulfide Dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl]disulfanyl}ethyl)-N,N-dimethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H20N2S2.2ClH/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H
Clé InChI
OJNVDODUOWHJPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17339-60-5.html