Principaux documents
AMBH996F2D1F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5-3-7(10)8(11)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KVHVZAULIHMOLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352889-89-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :