Principaux documents
AMBH996F2A1A
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2O/c1-3-11-6(2)10-5-7(8)4-9-10/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
DZXRSNUJYPTUFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1024120-52-2.html