Principaux documents
AMBH996F25B5
Ambeed, Inc.
(2-Methylpiperidin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-methyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h6-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
DAAYDZZFCLQTFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1314914-80-1.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1314914-80-1.html