Principaux documents
AMBH990F76AB
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dichloro-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3O/c8-5-4-3(11-7(9)12-5)1-2-10-6(4)13/h1-2H2,(H,10,13)
Clé InChI
ZGCMCEDKBAMANU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393572-20-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1393572-20-7.html