Principaux documents
AMBH990F744B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.47
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
NATSPHDWPVWHLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256810-64-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements