Principaux documents
AMBH990F6634
Ambeed, Inc.
2,3-Dimethylbutan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dimethyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3)4-7/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SXSWMAUXEHKFGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19550-30-2.html