Principaux documents
AMBH990F619C
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-hydroxypyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-6-hydroxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O/c7-5-1-4(3-8)2-6(10)9-5/h1-2H,(H,9,10)
Clé InChI
PZBFXMLZXFRMFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1556812-05-5.html
Synonym
2-Chloro-6-hydroxyisonicotinonitrile