Principaux documents
AMBH990F614D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl [2-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)6-8-4-2-3-5-9(8)7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
Clé InChI
USTQHZSUPSVRCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208124-61-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :