Principaux documents
AMBH990F6103
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trifluoro-1-(thiazol-2-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)3(10)4-9-1-2-11-4/h1-3,10H
Clé InChI
OZYOWBJWGFJRIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206673-52-0.html
Synonym
2,2,2-Trifluoro-1-(thiazol-2-yl)ethan-1-ol