Principaux documents
AMBH990F6019
Ambeed, Inc.
(4-(N-(3-Chloro-2-methylphenyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(3-chloro-2-methylanilino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BClNO4S/c1-9-12(15)3-2-4-13(9)16-21(19,20)11-7-5-10(6-8-11)14(17)18/h2-8,16-18H,1H3
Clé InChI
SMPORGPEQYCOAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957066-10-3.html