Principaux documents
AMBH98C8E510
Ambeed, Inc.
(4-(N-(4-Methoxybenzyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[(4-methoxybenzyl)amino]sulfonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H16BNO5S/c1-21-13-6-2-11(3-7-13)10-16-22(19,20)14-8-4-12(5-9-14)15(17)18/h2-9,16-18H,10H2,1H3
Clé InChI
AWIGPKIEHWXBDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957060-91-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957060-91-2.html