Principaux documents
AMBH98C8E2DC
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClF2NO3/c8-4-3(14-7(9)10)1-2-11-5(4)6(12)13/h1-2,7H,(H,12,13)
Clé InChI
LGODKTNPXGDUCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805955-56-9.html
Synonym
3-chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :