Principaux documents
AMBH98C8E178
Ambeed, Inc.
N-Ethyl-2-nitrobenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-ethyl-2-nitrobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-2-9-15(13,14)8-6-4-3-5-7(8)10(11)12/h3-6,9H,2H2,1H3
Clé InChI
MQOIFAQSYCSLRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23530-41-8.html