Principaux documents
AMBH98C8E152
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.91
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-2-1-4(3-8)10-6(5)9/h1-2H,3H2
Clé InChI
USBIKEYDQFFBHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227496-11-8.html