Principaux documents
AMBH98C8E140
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.05
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-3-6(9)8(11-2)4-7(5)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
JHHKWHVDJFQNNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/314298-15-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :