Documents
AMBH98C8E0B5
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.04
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-2-11-6(10)4-5(7)9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
YFNDBQRGZTZNRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944906-76-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944906-76-7.html