Principaux documents
AMBH98C8E004
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-hydroxy-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-6H,(H,11,13)
Clé InChI
CTRCOIVJCBPCPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html