AMBH98C8DFB0
Ambeed, Inc.
(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9;/h1,3H,2,9H2;1H
Clé InChI
KFCMZNYWAVOTOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :