Principaux documents
AMBH98C8DF83
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BClO3/c9-7-3-6(8(11)12)2-1-5(7)4-10/h1-3,10-12H,4H2
Clé InChI
GPDIABAAAASRGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190875-60-5.html