Principaux documents
AMBH98C8DF31
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-chloro-3-methyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-3-7(9)4-10-8(5)6(2)11/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
ZIROULDUQCUOHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256807-37-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256807-37-0.html