Documents
AMBH98C8DD49
Ambeed, Inc.
3-Hydrazinylquinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-hydrazinoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-12-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8;/h1-6,12H,10H2;1H
Clé InChI
BOJSQUHIRFMBLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63468-94-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/63468-94-0.html