Principaux documents
AMBH98C8DCA3
Ambeed, Inc.
Pyrimidine-4,5-diamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
pyrimidine-4,5-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N4.ClH/c5-3-1-7-2-8-4(3)6;/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8);1H
Clé InChI
HXBNENHPZIJFTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97846-32-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :