Principaux documents
AMBH98C8D566
Ambeed, Inc.
3-(N-Ethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.01
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(ethylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO3/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(6-7)10(13)14/h3-6,13-14H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
WMMRKCBSJZVRRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850567-21-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements