AMBH98C8D546
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-2-fluoro-3-(2-methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BClFO4/c1-15-4-5-16-9-7(11)3-2-6(8(9)12)10(13)14/h2-3,13-14H,4-5H2,1H3
Clé InChI
FUXWTCCXYLIMOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :