Key Documents
AMBH98C8D4C8
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-5-[(methylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BFNO3/c1-11-8(12)5-2-6(9(13)14)4-7(10)3-5/h2-4,13-14H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
CDJLVNMKXZMCHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871332-63-7.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871332-63-7.html