Principaux documents
AMBH9884D75B
Ambeed, Inc.
(3-Butoxy-5-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Iupac Name
3-butoxy-5-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H17BO4/c1-3-4-5-16-11-7-9(12(13)14)6-10(8-11)15-2/h6-8,13-14H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
CIIZYPDUQVAPDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-15-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256355-15-3.html