Principaux documents
AMBH9884D739
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.51
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-[(diethylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-3-14(4-2)11(15)8-5-9(12(16)17)7-10(13)6-8/h5-7,16-17H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KVYOLHXPKSCLCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-59-1.html