AMBH9884D660
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
3-chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BClO3/c12-9-5-8(11(13)14)3-4-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7,13-14H,1-2,6H2
Clé InChI
YLVUHBXIJHCZOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :