Principaux documents
AMBH9884D5DC
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-3-4(5(10)11)2-8-6(7)9-3/h2H,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)
Clé InChI
DUWNUQBBVGEJPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769-51-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :