Principaux documents
AMBH9884D4C8
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-6-amine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-2-1-6-3-4-12(10,11)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,9H2
Clé InChI
NDCJFBRTZJCWDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20503-39-3.html