Principaux documents
AMBH9884D430
Ambeed, Inc.
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-5-4-6-13(11-12)16-10-9-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,11H,1-3,7-10,14H2
Clé InChI
FLRCQMIOFFBPAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373824-23-8.html