Principaux documents
AMBH9884CF51
Ambeed, Inc.
3-(3-Fluoropyridin-4-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(3-fluoro-4-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-7-5-10-4-3-6(7)1-2-8(11)12/h3-5H,1-2H2,(H,11,12)
Clé InChI
IYPZWKYLDFQUEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256819-25-6.html
Synonym
3-(3-fluoropyridin-4-yl)propanoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :