Principaux documents
AMBH9884CF25
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4,4-difluoro-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4,4-difluoro-3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17F2NO3/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-10(11,12)7(14)6-13/h7,14H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
WMSNGRGUQYKMEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1186688-52-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements