AMBH9884CEB0
Ambeed, Inc.
1,3-Diphenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1,3-diphenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H12N2O2S/c21-18(22)15-11-14-16(12-7-3-1-4-8-12)19-20(17(14)23-15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,21,22)
Clé InChI
RYJZDECKWXIBAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :