Principaux documents
AMBH9884CEA7
Ambeed, Inc.
3-Amino-1-methylindolin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-amino-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O.ClH/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10)9(11)12;/h2-5,12H,10H2,1H3;1H
Clé InChI
ZRFHKNMIKLZJGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/161851-25-8.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements